Imprimer
Boîtes de Petri, jetables
Fournisseur: KARTELL
363 358 359 360 361 362 364 365 367 369 368 3360 380 0036600
KART363EA 363 EUR
KART363 KART358 KART359 KART360 KART361 KART362 KART364 KART365 KART367 KART369 KART368 KART3360 KART380 KART0036600
Boîtes de Petri, jetables
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Boîtes de Petri claires, jetables et à usage planaire en PS. Plusieurs diamètres disponibles, ventilées et non ventilées, aseptisées ou stérilisées par radiation. Disposition à 2, 3 ou 4 compartiments séparés. Conçues pour le travail quotidien en laboratoire ou la recherche bactériologique. Disponibles avec des encoches d'aération sur le couvercle afin d'éviter la formation de condensation, ou sans encoches d'aération pour éviter la déshydratation de la gélose après l'incubation.