Imprimer
2-Chlorophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10311.30 A10311.0B A10311.0I
A10311.30EA 50.2 EUR
A10311.30 A10311.0B A10311.0I
2-Chlorophénol ≥99%
2-Chlorophénol
Purity: 99%
CAS No.: 95-57-8
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Phenol-like
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1905114
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2021
MDL No.: MFCD00002159
Formule: C₆H₅ClO
Point d'ébullition: 175…176 °C
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1,260
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002159
Numéro CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
ONU: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2154