Imprimer
2,5-Dichlorophénol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
113580500 113582500 113580010
ACRO113580500EA 33.8 EUR
ACRO113580500 ACRO113582500 ACRO113580010
2,5-Dichlorophénol 98%
2,5-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002174
Numéro CAS: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)