Imprimer
3,5-Dichlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15328.06 A15328.14 A15328.18
A15328.06EA 62.7 EUR
A15328.06 A15328.14 A15328.18
3,5-Dichlorophénol ≥98%
3,5-Dichlorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 591-35-5
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 1906458
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002259
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002259
Numéro CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III