2,4-Dichlorophénol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050
147721000
147725000
ACRO147720050EA
20.2
EUR
ACRO147720050
ACRO147721000
ACRO147725000
2,4-Dichlorophénol 99%
2,4-Dichlorophénol
Formule:
C₆H₄Cl₂O Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa) Point de fusion: 41…44 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002169 Numéro CAS: 120-83-2 EINECS: 204-429-6 ONU: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03098 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 41 to 44 °C |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol) |