Imprimer
Cassettes d'inclusion pour tissus, type Mega
Fournisseur: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 436 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Cassettes d'inclusion pour tissus, type Mega
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Matériau: POM. Cassettes d'inclusion pour tissus type Mega pour gros échantillons. Dimension: 28×40×13,6 mm