Imprimer
3,4-Dichlorophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12256.14 A12256.22
A12256.14EA 87.6 EUR
A12256.14 A12256.22
3,4-Dichlorophénol ≥99%
3,4-Dichlorophénol
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 252…255 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002258
Numéro CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III