Imprimer
2,5-Dichloroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
L13497.06 L13497.14
L13497.06EA 42.3 EUR
L13497.06 L13497.14
2,5-Dichloroanisole ≥98%
2,5-Dichloroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 1984-58-3
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 128-132°/3.5mm
MDL No.: MFCD00061123
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 128…132 °C (3.5 mmHg)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1.330
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061123
Numéro CAS: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6