Imprimer
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06 L06652.14
L06652.06EA 52.2 EUR
L06652.06 L06652.14
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzène ≥97%
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 3698-83-7
Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4
Formula Weight: 237.00
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 1685438
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024186
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₄
Point d'ébullition: 135…155 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 98…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024186
Numéro CAS: 3698-83-7
EINECS: 223-027-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III