Imprimer
1-Chloro-4-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloronitrobenzene
109630010 109630050 109631000
ACRO109630010EA 91.9 EUR
ACRO109630010 ACRO109630050 ACRO109631000
1-Chloro-4-nitrobenzène 99%
1-Chloro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Point d'ébullition: 239
Point de fusion: 81…84 °C
Densité: 1.298 g/cm³
Point d'éclair: 127
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007285
Numéro CAS: 100-00-5
EINECS: 202-809-6
ONU: 1578
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02170
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)