Imprimer
1-Chloro-3-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloronitrobenzene
B23423.18 B23423.30
B23423.18EA 32.5 EUR
B23423.18 B23423.30
1-Chloro-3-nitrobenzène ≥98%
1-Chloro-3-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 121-73-3
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Flash Point: 124°(255°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 1907947
Merck Reference: 14,2151
UN No.: 1578
MDL No.: MFCD00007202
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point d'ébullition: 235…236 °C
Point de fusion: 43…47 °C
Densité: 1.34
Point d'éclair: 124 °C (255 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007202
Numéro CAS: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
ONU: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151