Imprimer
1,4-Dichloro-2-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11896.0E A11896.22 A11896.36
A11896.0EEA 219 EUR
A11896.0E A11896.22 A11896.36
1,4-Dichloro-2-nitrobenzène ≥98%
1,4-Dichloro-2-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 89-61-2
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 266-269°
Beilstein Reference: 778109
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007074
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point d'ébullition: 266…269 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1.6
Point d'éclair: 125 °C (257 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007074
Numéro CAS: 89-61-2
EINECS: 201-923-3
ONU: 3077
ADR: 9,III