Imprimer
4-Chloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
A12879.30EA 35.6 EUR
A12879.30 A12879.0B A12879.0I
4-Chloroaniline ≥98%
4-Chloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 106-47-8
Molecular Formula: C6H6ClN
Formula Weight: 127.57
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 67-72°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 471359
Merck Reference: 14,2118
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007835
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 67…72 °C
Densité: 1.430
Point d'éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007835
Numéro CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
ONU: 2018
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02136