Imprimer
3,5-Dichloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13922.0B A13922.18 A13922.30
A13922.0BEA 403 EUR
A13922.0B A13922.18 A13922.30
3,5-Dichloroaniline ≥98%
3,5-Dichloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 626-43-7
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 133°(271°F)
Melting Point: 49-53°
Boiling Point: 259-260°/741mm
Beilstein Reference: 636492
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007774
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 259…260 °C (741 mmHg)
Point de fusion: 49…53 °C
Densité: 1.58
Point d'éclair: 133 °C (271 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007774
Numéro CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
ONU: 3442
ADR: 6.1,II