Imprimer
3,4-Dichloroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
113110010 113110050 113112500
ACRO113110010EA 193 EUR
ACRO113110010 ACRO113110050 ACRO113112500
3,4-Dichloroaniline 98%
3,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…73 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007768
Numéro CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey to brown Crystals or flakes or crystalline mass and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)