Imprimer
2,6-Dichloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12320.14 A12320.22 A12320.36
A12320.14EA 29.4 EUR
A12320.14 A12320.22 A12320.36
2,6-Dichloroaniline ≥98%
2,6-Dichloroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 608-31-1
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 118°(244°F)
Melting Point: 37-40°
Boiling Point: 97°/5mm
Beilstein Reference: 775084
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007675
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 97 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1.28
Point d'éclair: 118 °C (244 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007675
Numéro CAS: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
ONU: 3442
ADR: 6.1,II