2,6-Dichloroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
113101000
113105000
113100250
ACRO113101000EA
48.7
EUR
ACRO113101000
ACRO113105000
ACRO113100250
2,6-Dichloroaniline 98%
2,6-Dichloroaniline
Formule:
C₆H₅Cl₂N Point d'ébullition: 228 °C (760 mmHg) Point de fusion: 35…39 °C Densité: 1,526 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007675 Numéro CAS: 608-31-1 EINECS: 210-160-5 ONU: 3442 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to brown Crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 35 to 39 °C |
GC | ≥97.5 % |
BSC Certification | Passes |