Imprimer
2,3-Dichloroaniline ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11524.22 A11524.36
A11524.22EA 79.9 EUR
A11524.22 A11524.36
2,3-Dichloroaniline ≥99%
2,3-Dichloroaniline
Purity: 99%
CAS No.: 608-27-5
Molecular Formula: C6H5Cl2N
Formula Weight: 162.02
Flash Point: 115°(239°F)
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 472027
UN No.: 3442
MDL No.: MFCD00007657
Formule: C₆H₅Cl₂N
Point d'ébullition: 250…252 °C
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1,37
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007657
Numéro CAS: 608-27-5
EINECS: 210-157-9
ONU: 3442
ADR: 6.1,II