Imprimer
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B25457.14 B25457.06
B25457.14EA 396 EUR
B25457.14 B25457.06
4-Chloro-2-iodoaniline ≥98%
4-Chloro-2-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 63069-48-7
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Flash Point: >110(230°F)
Melting Point: 41-44°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01863737
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253.47 g/mol
Point de fusion: 41…44 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863737
Numéro CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III