Imprimer
1-Chloro-4-iodobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
146480250 146481000
ACRO146480250EA 45.9 EUR
ACRO146480250 ACRO146481000
1-Chloro-4-iodobenzène 99%
1-Chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…55 °C
Densité: 1,886 g/cm³ (57 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001053
Numéro CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm