Imprimer
1-Chloro-3-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene
A15567.06 A15567.14 A15567.22
A15567.06EA 44.6 EUR
A15567.06 A15567.14 A15567.22
1-Chloro-3-iodobenzène ≥98%
1-Chloro-3-iodobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 625-99-0
Molecular Formula: C6H4ClI
Formula Weight: 238.46
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.6310
Boiling Point: 228°
Beilstein Reference: 1904539
MDL No.: MFCD00001046
Formule: C₆H₄ClI
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 54.5 °C
Densité: 1.927
Point d'éclair: 102 °C (216 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001046
Numéro CAS: 625-99-0
EINECS: 210-920-6