3-Chloro-4-fluorophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A14382.06
A14382.14
A14382.06EA
30.3
EUR
A14382.06
A14382.14
3-Chloro-4-fluorophénol ≥97%
3-Chloro-4-fluorophénol
Purity: 97%
CAS No.: 2613-23-2
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 103-104°/11mm
Beilstein Reference: 3236443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002257
Formule:
C₆H₄ClFO Point d'ébullition: 103…104 °C (11 mmHg) Point de fusion: 38…43 °C Point d'éclair: 108 °C (226 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002257 Numéro CAS: 2613-23-2 EINECS: 220-042-5 ONU: 3261 ADR: 8,III |