3-Chloro-4-fluoroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18752.0025
8.18752.0100
8.18752.0025EA
70.7
EUR
8.18752.0025
8.18752.0100
3-Chloro-4-fluoroaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formule:
C₆H₅ClFN Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa) Point de fusion: 41…44 °C Densité: 1.226 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007767 Numéro CAS: 367-21-5 EINECS: 206-682-8 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 145.56 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 230 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 114 °C |
Density | 1.59 g/cm3 |
pH | 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |