Imprimer
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
211530250 211531000
ACRO211530250EA 28 EUR
ACRO211530250 ACRO211531000
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 42…47 °C
Point d'éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007767
Numéro CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to brown Crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %