4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L20160.03
L20160.06
L20160.14
L20160.03EA
21.5
EUR
L20160.03
L20160.06
L20160.14
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile ≥98%
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-51-8
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 4231142
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00143284
Formule:
C₇H₃ClFN Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa) Point de fusion: 58…61 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143284 Numéro CAS: 57381-51-8 EINECS: 260-712-4 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |