2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A15478.06
A15478.14
A15478.06EA
58.2
EUR
A15478.06
A15478.14
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 60702-69-4
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 6323034
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042523
Formule:
C₇H₃ClFN Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa) Point de fusion: 62…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042523 Numéro CAS: 60702-69-4 EINECS: 262-384-8 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |