Imprimer
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
290620050 290620250
ACRO290620050EA 102 EUR
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 99%
4-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143282
Numéro CAS: 61072-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %