2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A10513.14
A10513.22
A10513.14EA
32.6
EUR
A10513.14
A10513.22
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 387-45-1
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 91-93°/10mm
Beilstein Reference: 2245530
MDL No.: MFCD00003306
Formule:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Point d'ébullition: 91…93 °C (10 mmHg) Point de fusion: 35…39 °C Point d'éclair: 101 °C (213 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003306 Numéro CAS: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |