Imprimer
4-Chloro-1,2-difluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorochlorobenzene
A12924.06 A12924.14 A12924.22
A12924.06EA 37.9 EUR
A12924.06 A12924.14 A12924.22
4-Chloro-1,2-difluorobenzène ≥98%
4-Chloro-1,2-difluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 696-02-6
Molecular Formula: C6H3ClF2
Formula Weight: 148.54
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4745
Odour: Aromatic
Boiling Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2081081
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00042572
Formule: C₆H₃ClF₂
Point d'ébullition: 128…130 °C
Densité: 1.350
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042572
Numéro CAS: 696-02-6
ADR: 3,III