Imprimer
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
109680100 109681000
ACRO109680100EA 17.9 EUR
ACRO109680100 ACRO109681000
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque 99%
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 136…139 °C
Densité: 1,593 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007290
Numéro CAS: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm