Imprimer
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13754.06 A13754.22 A13754.36
A13754.06EA 26 EUR
A13754.06 A13754.22 A13754.36
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 2516-96-3
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Flash Point: >100°(212°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1877474
MDL No.: MFCD00007294
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 166…168 °C
Densité: 0.4 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007294
Numéro CAS: 2516-96-3
EINECS: 219-739-7