Imprimer
Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
109651000 109655000
ACRO109651000EA 39.2 EUR
ACRO109651000 ACRO109655000
Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-chloro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007209
Numéro CAS: 99-60-5
EINECS: 202-771-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %