Imprimer
Acide 5-chloroanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
A14329.06 A14329.14 A14329.22
A14329.06EA 42 EUR
A14329.06 A14329.14 A14329.22
Acide 5-chloroanthranilique 98%
Acide 5-chloroanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 635-21-2
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 639027
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Point de fusion: ∼ 208 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007838
Numéro CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8