Imprimer
Acide 4-chloroanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
A10201.18EA 94.8 EUR
A10201.18 A10201.14 A10201.22 A10201.30
Acide 4-chloroanthranilique 98%
Acide 4-chloroanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 89-77-0
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 232° dec.
Beilstein Reference: 743349
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: ∼ 232 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5