Imprimer
Acide 4-chloroanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
103320250 103321000
ACRO103320250EA 48.6 EUR
ACRO103320250 ACRO103321000
Acide 4-chloroanthranilique 98%
Acide 4-chloroanthranilique
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 231…235 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 235 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %