Imprimer
Acide 2-chlorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10832.0B A10832.30
A10832.0BEA 83.3 EUR
A10832.0B A10832.30
Acide 2-chlorobenzoïque ≥98%
Acide 2-chlorobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 118-91-2
Molecular Formula: C7H5ClO2
Formula Weight: 156.57
Flash Point: 173°(343°F)
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 907340
Merck Reference: 14,2124
MDL No.: MFCD00002412
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Point d'ébullition: 284…286 °C
Point de fusion: 138…142 °C
Densité: 1.544
Point d'éclair: 173 °C (343 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002412
Numéro CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143