Acide 2-chlorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
159240050
159241000
159245000
159240020
ACRO159240050EA
24.6
EUR
ACRO159240050
ACRO159241000
ACRO159245000
ACRO159240020
Acide 2-chlorobenzoïque 98%
Acide 2-chlorobenzoïque
Formule:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 g/mol Point d'ébullition: 285 °C (760 mmHg) Point de fusion: 139…143 °C Point d'éclair: 173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002412 Numéro CAS: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 Merck Index: 13,02143 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 139 to 143 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Selenium (Se) | ≤10 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |