Imprimer
Acide 2,6-dichlorobenzoïque 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
113200250 113200100
ACRO113200250EA 102 EUR
ACRO113200250 ACRO113200100
Acide 2,6-dichlorobenzoïque 98+%
Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002418
Numéro CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %