Imprimer
Acide 2,4-dichlorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12372.0B A12372.30
A12372.0BEA 131 EUR
A12372.0B A12372.30
Acide 2,4-dichlorobenzoïque ≥98%
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 50-84-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 159-164°
Beilstein Reference: 1868192
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8