Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22690.03 B22690.06
B22690.03EA 29.2 EUR
B22690.03 B22690.06
2-Amino-5-chlorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-chlorobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 5922-60-1
Molecular Formula: C7H5ClN2
Formula Weight: 152.58
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 132-135°/0.5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017106
Formule: C₇H₅ClN₂
Point d'ébullition: 132…135 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 94…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017106
Numéro CAS: 5922-60-1
EINECS: 227-651-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III