4-Chlorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
151871000
151870250
151875000
ACRO151871000EA
79.5
EUR
ACRO151871000
ACRO151870250
ACRO151875000
4-Chlorobenzonitrile 99%
4-Chlorobenzonitrile
Formule:
C₇H₄ClN Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa) Point de fusion: 91…94 °C Densité: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C) Point d'éclair: 108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001813 Numéro CAS: 623-03-0 EINECS: 210-765-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 91 to 94 °C |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |