Imprimer
3-Chlorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
108680100 108680500
ACRO108680100EA 33.3 EUR
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Chlorobenzonitrile 99%
3-Chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClN
Point d'ébullition: 94 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001798
Numéro CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene