Imprimer
2-Chlorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20451.0B B20451.18 B20451.30
B20451.0BEA 310 EUR
B20451.0B B20451.18 B20451.30
2-Chlorobenzonitrile ≥98%
2-Chlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 873-32-5
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 122°(252°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 1363916
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001779
Formule: C₇H₄ClN
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 122 °C (252 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001779
Numéro CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III