Imprimer
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13549.09 A13549.18 A13549.30
A13549.09EA 49.9 EUR
A13549.09 A13549.18 A13549.30
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde ≥97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 16588-34-4
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 778323
Formule: C₇H₄ClNO₃
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007078
Numéro CAS: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7