Imprimer
5-Chlorosalicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
405030250 405031000 405030050
ACRO405030250EA 157 EUR
ACRO405030250 ACRO405031000 ACRO405030050
5-Chlorosalicylaldéhyde 98%
5-Chlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Point d'ébullition: 105 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003331
Numéro CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %