Imprimer
2,6-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13295.22 A13295.14 A13295.36
A13295.22EA 67.2 EUR
A13295.22 A13295.14 A13295.36
2,6-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
2,6-Dichlorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 83-38-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 69-73°
Boiling Point: 124°/10mm
Beilstein Reference: 386477
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00003307
Formule: C₇H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 124 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 69…73 °C
Point d'éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003307
Numéro CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
ADR: 8,III