Imprimer
2,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13525.06 A13525.14 A13525.22
A13525.06EA 102 EUR
A13525.06 A13525.14 A13525.22
2,5-Dichlorobenzaldéhyde ≥98%
2,5-Dichlorobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 6361-23-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 53-58°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1635476
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00156140
Formule: C₇H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 231…233 °C
Point de fusion: 53…58 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156140
Numéro CAS: 6361-23-5
EINECS: 228-832-1
ADR: 8,III