2,4-Dichlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
164140050
164141000
164145000
ACRO164140050EA
30.3
EUR
ACRO164140050
ACRO164141000
ACRO164145000
2,4-Dichlorobenzaldéhyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₄Cl₂O Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa) Point de fusion: 69…73 °C Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003305 Numéro CAS: 874-42-0 EINECS: 212-861-1 ONU: 3261 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 73 °C |
GC | ≥97.5 % |