Imprimer
Chlorobenzène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
08650-5ML-F 08650-25ML-F
08650-5ML-FEA 64.6 EUR
08650-5ML-F 08650-25ML-F
Chlorobenzène, Supelco®
Chlorobenzène
Formule: C₆H₅Cl
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6ba2f9f60365cc3a976a66389e6ba886d96721c&vid=7933945fd39b21db577f22c9d2753af45a5a1dc2&prid=web&clid=SAPDAM