Imprimer
Chlorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
B21052.0F B21052.AP
B21052.0FEA 79.4 EUR
B21052.0F B21052.AP
Chlorobenzène ≥99%
Chlorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 108-90-7
Molecular Formula: C6H5Cl
Formula Weight: 112.56
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.5240
Odour: Aromatic
Melting Point: -45°
Boiling Point: 132°
Beilstein Reference: 605632
Merck Reference: 14,2121
UN No.: 1134
MDL No.: MFCD00000530
Formule: C₆H₅Cl
MW: 112.56 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.106
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000530
Numéro CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
ONU: 1134
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM